Diethyl-2,5-dibromoterephthalate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2,5-Dibromoterephthalic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2,5-dibromoterephthalate
D3995-25G D3995-5G
TCIAD3995-25GEA 4025 NOK
TCIAD3995-25G TCIAD3995-5G
Diethyl-2,5-dibromoterephthalate ≥98.0% (by GC)
Diethyl-2,5-dibromoterephthalate
Formel: C₁₂H₁₂Br₂O₄
MW: 380,03 g/mol
Kokepunkt: 335°C
MDL nummer: MFCD12407163
CAS-nummer: 18013-97-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C