2,4-Dimethoxy-1,3,5-triazine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D3998-1G D3998-5G
TCIAD3998-1GEA 875 NOK
TCIAD3998-1G TCIAD3998-5G
2,4-Dimethoxy-1,3,5-triazine ≥98.0% (by GC)
2,4-Dimethoxy-1,3,5-triazine
Formel: C₅H₇N₃O₂
MW: 141,13 g/mol
MDL nummer: MFCD20257908
CAS-nummer: 1898-72-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C