2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Nitropyridine-2,4-diol
D4002-25G D4002-5G
TCIAD4002-25GEA 2000 NOK
TCIAD4002-25G TCIAD4002-5G
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
Formel: C₅H₄N₂O₄
MW: 156,10 g/mol
Smeltepunkt: 264°C
MDL nummer: MFCD01075671
CAS-nummer: 89282-12-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b6c09bc08e661bc1b9c26fa815bfa301a6cc30e&vid=3356c9226c4829038e48681e481194d445807ebf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %