1,1-Dibrom-3,3,3-trifluoraceton ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
3,3-Dibromo-1,1,1-trifluoroacetone, 3,3-Dibromo-1,1,1-trifluoro-2-propanone, 3,3-Dibromo-1,1,1-trifluoropropan-2-one
D4004-25G
D4004-5G
TCIAD4004-25GEA
1300
NOK
TCIAD4004-25G
TCIAD4004-5G
1,1-Dibrom-3,3,3-trifluoraceton ≥98.0% (by GC)
1,1-Dibrom-3,3,3-trifluoraceton
Formel:
Br₂HCC(O)CF₃ MW: 269,84 g/mol Kokepunkt: 113°C |
MDL nummer:
MFCD00041362 CAS-nummer: 431-67-4 FN: 3265 ADR: 8,II |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |