3,5-Difluoropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D4038-1G D4038-5G
TCIAD4038-1GEA 350 NOK
TCIAD4038-1G TCIAD4038-5G
3,5-Difluoropyridine ≥98.0% (by GC)
3,5-Difluoropyridine
Formel: C₅H₃F₂N
MW: 115,08 g/mol
Kokepunkt: 93°C
Flash punkt: 7°C
MDL nummer: MFCD03412222
CAS-nummer: 71902-33-5
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %