9,9-Dimethylxanthene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 9,9-Dimethyl-9H-xanthene
D4055-5G D4055-1G
TCIAD4055-5GEA 1000 NOK
TCIAD4055-5G TCIAD4055-1G
9,9-Dimethylxanthene ≥98.0% (by GC)
9,9-Dimethylxanthene
Formel: C₁₅H₁₄O
MW: 210,28 g/mol
Kokepunkt: 115°C
MDL nummer: MFCD00134434
CAS-nummer: 19814-75-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Yellow to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %