5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine, 2,5-Dibromo-3,4-ethylenedioxythiophene
D4056-1G D4056-5G
TCIAD4056-1GEA 660 NOK
TCIAD4056-1G TCIAD4056-5G
5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine ≥98.0% (by GC)
5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
Formel: C₆H₄Br₂O₂S
MW: 299,9700 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD01651770
CAS-nummer: 174508-31-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 99.0 deg-C