2,5-Dibromo-4-picoline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
2,5-Dibromo-4-methylpyridine
D4058-1G
D4058-5G
TCIAD4058-1GEA
285
NOK
TCIAD4058-1G
TCIAD4058-5G
2,5-Dibromo-4-picoline ≥98.0% (by GC)
2,5-Dibromo-4-picoline
Formel:
C₆H₅Br₂N MW: 250,92 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00234955 CAS-nummer: 3430-26-0 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 38.0 to 42.0 deg-C |