4-(4,6-Dichloropyrimidin-2-yl)morpholine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D4069-5G D4069-1G
TCIAD4069-5GEA 2025 NOK
TCIAD4069-5G TCIAD4069-1G
4-(4,6-Dichloropyrimidin-2-yl)morpholine ≥98.0% (by GC)
4-(4,6-Dichloropyrimidin-2-yl)morpholine
Formel: C₈H₉Cl₂N₃O
MW: 234,08 g/mol
MDL nummer: MFCD05022359
CAS-nummer: 10397-13-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C