2,4-Dichloro-5-iodopyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D4122-1G D4122-5G
TCIAD4122-1GEA 395 NOK
TCIAD4122-1G TCIAD4122-5G
2,4-Dichloro-5-iodopyrimidine ≥98.0% (by GC)
2,4-Dichloro-5-iodopyrimidine
Formel: C₄HCl₂IN₂
MDL nummer: MFCD01898087
CAS-nummer: 13544-44-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C