3,5-Di-tert-butylbensaldehyd ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3,5-Bis(tert-butyl)benzaldehyde
D4130-1G D4130-5G
TCIAD4130-1GEA 930 NOK
TCIAD4130-1G TCIAD4130-5G
3,5-Di-tert-butylbensaldehyd ≥97.0% (by GC)
3,5-Di-tert-butylbensaldehyd
Formel: C₁₅H₂₂O
MW: 218,34 g/mol
Kokepunkt: 132°C
MDL nummer: MFCD00026298
CAS-nummer: 17610-00-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3595e5c0e61b65fb3b496706ba593464cb6bfb8&vid=f3595e5c0e61b65fb3b496706ba593464cb6bfb8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C