4,6-Dichloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4,6-Dichloro-2-(methanesulphonyl)pyrimidine, 4,6-Dichloro-2-methylsulphonylpyrimidine
D4135-1G D4135-5G
TCIAD4135-1GEA 340 NOK
TCIAD4135-1G TCIAD4135-5G
4,6-Dichloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine ≥98.0% (by GC)
4,6-Dichloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂O₂S
MW: 227,06 g/mol
MDL nummer: MFCD00672147
CAS-nummer: 4489-34-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C