2-((Diphenylmethylene)amino)acetonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: N-(Diphenylmethylene)aminoacetonitrile
D4145-5G D4145-25G
TCIAD4145-5GEA 595 NOK
TCIAD4145-5G TCIAD4145-25G
2-((Diphenylmethylene)amino)acetonitrile ≥98.0% (by GC)
2-((Diphenylmethylene)amino)acetonitrile
Formel: C₁₅H₁₂N₂
MW: 220,2700 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009970
CAS-nummer: 70591-20-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C