4,4'-Dibromo-2,2'-bithiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D4181-1G D4181-5G
TCIAD4181-1GEA 2150 NOK
TCIAD4181-1G TCIAD4181-5G
4,4'-Dibromo-2,2'-bithiophene ≥98.0% (by GC)
4,4'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Formel: C₈H₄Br₂S₂
MW: 324,05 g/mol
MDL nummer: MFCD00508561
CAS-nummer: 51285-60-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C