4,4'-Dihexyl-2,2'-bithiophene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D4182-200MG D4182-1G
TCIAD4182-200MGEA 930 NOK
TCIAD4182-200MG TCIAD4182-1G
4,4'-Dihexyl-2,2'-bithiophene ≥95.0% (by GC)
4,4'-Dihexyl-2,2'-bithiophene
Formel: C₂₀H₃₀S₂
MW: 334,58 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 135926-94-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 95.0 %