5,5'-Dibromo-3,3'-dihexyl-2,2'-bithiophene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D4183-1G D4183-5G
TCIAD4183-1GEA 4800 NOK
TCIAD4183-1G TCIAD4183-5G
5,5'-Dibromo-3,3'-dihexyl-2,2'-bithiophene ≥97.0% (by GC)
5,5'-Dibromo-3,3'-dihexyl-2,2'-bithiophene
Formel: C₂₀H₂₈Br₂S₂
MW: 492,37 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD23380207
CAS-nummer: 170702-05-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %