5,5'-Dibromo-4,4'-dihexyl-2,2'-bithiophene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D4184-200MG D4184-1G
TCIAD4184-200MGEA 1175 NOK
TCIAD4184-200MG TCIAD4184-1G
5,5'-Dibromo-4,4'-dihexyl-2,2'-bithiophene ≥95.0% (by GC)
5,5'-Dibromo-4,4'-dihexyl-2,2'-bithiophene
Formel: C₂₀H₂₈Br₂S₂
MW: 492,37 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 214493-03-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 95.0 %