1,3-Dibromo-7-tert-butylpyrene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D4187-5G D4187-1G
TCIAD4187-5GEA 2875 NOK
TCIAD4187-5G TCIAD4187-1G
1,3-Dibromo-7-tert-butylpyrene ≥97.0% (by GC)
1,3-Dibromo-7-tert-butylpyrene
Formel: C₂₀H₁₆Br₂
MW: 416,16 g/mol
MDL nummer: MFCD22581440
CAS-nummer: 1005771-04-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %