4-(Dimethylamino)-N-[7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl]benzamide ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-(Dimethylamino)-N-(7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl)benzamide, M344, M 344
D4188-20MG D4188-100MG
TCIAD4188-20MGEA 2025 NOK
TCIAD4188-20MG TCIAD4188-100MG
4-(Dimethylamino)-N-[7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl]benzamide ≥97.0% (by HPLC)
4-(Dimethylamino)-N-[7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl]benzamide
Formel: C₁₆H₂₅N₃O₃
MW: 307,39 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03453554
CAS-nummer: 251456-60-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 13.2 to 13.8 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C