3,5-Diphenyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D4197-5G D4197-25G
TCIAD4197-5GEA 540 NOK
TCIAD4197-5G TCIAD4197-25G
3,5-Diphenyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
3,5-Diphenyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₅H₁₂N₂
MDL nummer: MFCD00039675
CAS-nummer: 1145-01-3
EINECS: 214-543-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C