Dimetylamin ∼11% ∼2 mol/L in isopropanol (IPA)
Leverandør: TCI
Danger
D4198-100ML D4198-500ML
TCIAD4198-100MLEA 395 NOK
TCIAD4198-100ML TCIAD4198-500ML
Dimetylamin ∼11% ∼2 mol/L in isopropanol (IPA)
Dimetylamin
Formel: C₂H₇N
MW: 45,08 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008288
CAS-nummer: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
FN: 2924
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,03228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62717ab49629d8ef15a65f91bc76595f3ce4d5c3&vid=ba61d01bf01836d135de7e5a4e7da0de5fcf8db8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.5 to 13.0 w/w%