3,6-Diklor-4-metylpyridazin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
D4206-1G
D4206-5G
TCIAD4206-1GEA
395
NOK
TCIAD4206-1G
TCIAD4206-5G
3,6-Diklor-4-metylpyridazin ≥98.0% (by GC)
3,6-Diklor-4-metylpyridazin
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂ MW: 163,01 g/mol Kokepunkt: 151°C |
MDL nummer:
MFCD00006465 CAS-nummer: 19064-64-3 EINECS: 242-794-3 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 85.0 to 89.0 deg-C |