3-(1,3-Dithian-2-ylidene)-2,4-pentanedione ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D4208-1G D4208-5G
TCIAD4208-1GEA 945 NOK
TCIAD4208-1G TCIAD4208-5G
3-(1,3-Dithian-2-ylidene)-2,4-pentanedione ≥98.0% (by GC)
3-(1,3-Dithian-2-ylidene)-2,4-pentanedione
Formel: C₉H₁₂O₂S₂
MW: 216,31 g/mol
MDL nummer: MFCD01096981
CAS-nummer: 55727-23-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C