(1S,6S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
(4aS,7aS)-Octahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine
D4210-1G
D4210-5G
TCIAD4210-1GEA
660
NOK
TCIAD4210-1G
TCIAD4210-5G
(1S,6S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane ≥98.0% (by GC)
(1S,6S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Formel:
C₇H₁₄N₂ MW: 126,20 g/mol Kokepunkt: 59°C Flash punkt: 91°C Lagringstemperatur: Fryseskap |
MDL nummer:
MFCD08458306 CAS-nummer: 151213-40-0 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -5.0 to -8.0 deg (C=0.5, CHCl3) |