4,5-Dihydro-6-methyl-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
D4216-5G D4216-25G
TCIAD4216-5GEA 220 NOK
TCIAD4216-5G TCIAD4216-25G
4,5-Dihydro-6-methyl-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (by GC)
4,5-Dihydro-6-methyl-3(2H)-pyridazinone
Formel: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
MDL nummer: MFCD00006455
CAS-nummer: 5157-08-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6a8b8acd78c471e426d78958852f68b1fb16f3a&vid=120acd6187aa1ccb823f3207885826c081c60c74&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C