Dimethyl(2-oxoheptyl)phosphonate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Dimethyl (2-oxoheptyl)phosphonate, (2-Oxoheptyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester
D4244-1G D4244-5G
TCIAD4244-1GEA 810 NOK
TCIAD4244-1G TCIAD4244-5G
Dimethyl(2-oxoheptyl)phosphonate ≥95.0% (by GC)
Dimethyl(2-oxoheptyl)phosphonate
Formel: C₉H₁₉O₄P
MW: 222,22 g/mol
Kokepunkt: 89°C
MDL nummer: MFCD00009514
CAS-nummer: 36969-89-8
EINECS: 253-293-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %