1-(2,6-Dichlorophenyl)oxindole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-(2,6-Dichlorophenyl)-2-indolinone, 1-(2,6-Dichlorophenyl)-2-oxoindoline, Diclofenac Amide
D4260-5G D4260-25G
TCIAD4260-5GEA 310 NOK
TCIAD4260-5G TCIAD4260-25G
1-(2,6-Dichlorophenyl)oxindole ≥98.0% (by GC)
1-(2,6-Dichlorophenyl)oxindole
Formel: C₁₄H₉Cl₂NO
MW: 278,13 g/mol
MDL nummer: MFCD00451393
CAS-nummer: 15362-40-0
EINECS: 239-399-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C