Acetone oxime 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Propan-2-one oxime, Acetoxime, Acetone oxime, 2-Propanone oxime
102391000 102395000 102390025
ACRO102391000EA 840 NOK
ACRO102391000 ACRO102395000 ACRO102390025
Acetone oxime 98%
Acetone oxime
Formel: C₃H₇NO
MW: 73,09 g/mol
Kokepunkt: 135 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 58…62 °C
Tetthet: 1,045 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 60 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002118
CAS-nummer: 127-06-0
EINECS: 204-820-1
FN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Indeks: 13,00077
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystals or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
GC ≥97.5 %