2,5-Dichloro-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D4267-5G D4267-25G
TCIAD4267-5GEA 675 NOK
TCIAD4267-5G TCIAD4267-25G
2,5-Dichloro-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
2,5-Dichloro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₂Cl₂N₂O₂
MDL nummer: MFCD06658963
CAS-nummer: 21427-62-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C