1,11-Dioxa[11]paracyclophane ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D4298-250MG D4298-1G
TCIAD4298-250MGEA 905 NOK
TCIAD4298-250MG TCIAD4298-1G
1,11-Dioxa[11]paracyclophane ≥97.0% (by GC)
1,11-Dioxa[11]paracyclophane
Formel: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234.34 g/mol
CAS-nummer: 6571-51-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C