2,5-Dibromo-3-methylthiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D4304-5G D4304-25G
TCIAD4304-5GEA 325 NOK
TCIAD4304-5G TCIAD4304-25G
2,5-Dibromo-3-methylthiophene ≥98.0% (by GC)
2,5-Dibromo-3-methylthiophene
Formel: C₅H₄Br₂S
MW: 255,97 g/mol
Kokepunkt: 108°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00015470
CAS-nummer: 13191-36-1
EINECS: 236-147-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 1.9880 to 1.9980