9,9-Dimethyl-9H-9-silafluorene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 5,5-Dimethyl-5H-dibenzo[b,d]silole
D4308-1G D4308-5G
TCIAD4308-1GEA 1475 NOK
TCIAD4308-1G TCIAD4308-5G
9,9-Dimethyl-9H-9-silafluorene ≥98.0% (by GC)
9,9-Dimethyl-9H-9-silafluorene
Formel: C₁₄H₁₄Si
MW: 210,35 g/mol
MDL nummer: MFCD00093801
CAS-nummer: 13688-68-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C