2,3-Difluorobenzyl bromide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: α-Bromo-2,3-difluorotoluene
D4320-1G D4320-5G
TCIAD4320-1GEA 245 NOK
TCIAD4320-1G TCIAD4320-5G
2,3-Difluorobenzyl bromide ≥98.0% (by GC)
2,3-Difluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Flash punkt: 90°C
MDL nummer: MFCD00042488
CAS-nummer: 113211-94-2
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %