3,5-Dibromopyridine-N-oxide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,5-Dibromopyridine1-oxide
D4326-1G D4326-5G
TCIAD4326-1GEA 435 NOK
TCIAD4326-1G TCIAD4326-5G
3,5-Dibromopyridine-N-oxide ≥98.0% (by GC)
3,5-Dibromopyridine-N-oxide
Formel: C₅H₃Br₂NO
MW: 252,8914 g/mol
MDL nummer: MFCD00160750
CAS-nummer: 2402-99-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 146.0 deg-C