9,9-Dihexylfluorene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 9,9-Dihexyl-9H-fluorene
D4327-1G D4327-5G
TCIAD4327-1GEA 1150 NOK
TCIAD4327-1G TCIAD4327-5G
9,9-Dihexylfluorene ≥98.0% (by GC)
9,9-Dihexylfluorene
Formel: C₂₅H₃₄
MW: 334,55 g/mol
Smeltepunkt: 32°C
MDL nummer: MFCD14584648
CAS-nummer: 123863-97-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %