4,4'-Dibromo-1,1'-spirobiindane-7,7'-diol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4,4'-Dibromo-7,7'-dihydroxy-1,1'-spirobiindane
D4332-5G D4332-1G
TCIAD4332-5GEA 6350 NOK
TCIAD4332-5G TCIAD4332-1G
4,4'-Dibromo-1,1'-spirobiindane-7,7'-diol ≥98.0% (by GC)
4,4'-Dibromo-1,1'-spirobiindane-7,7'-diol
Formel: C₁₇H₁₄Br₂O₂
MW: 410,11 g/mol
MDL nummer: MFCD16660947
CAS-nummer: 681481-91-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C