4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D4334-1G D4334-5G
TCIAD4334-1GEA 285 NOK
TCIAD4334-1G TCIAD4334-5G
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde ≥98.0% (by GC)
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Kokepunkt: 87°C
Flash punkt: 109°C
MDL nummer: MFCD00042252
CAS-nummer: 73960-07-3
EINECS: 277-653-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %