2,7-Dibromophenanthrene-9,10-dione ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D4363-1G D4363-5G
TCIAD4363-1GEA 700 NOK
TCIAD4363-1G TCIAD4363-5G
2,7-Dibromophenanthrene-9,10-dione ≥97.0% (by GC)
2,7-Dibromophenanthrene-9,10-dione
Formel: C₁₄H₆Br₂O₂
MW: 366,01 g/mol
Smeltepunkt: 331°C
MDL nummer: MFCD03931078
CAS-nummer: 84405-44-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %