1,2-Bis(1-naphthyl)ethane ≥94.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,2-Di(naphthalen-1-yl)ethane
D4371-1G D4371-5G
TCIAD4371-1GEA 745 NOK
TCIAD4371-1G TCIAD4371-5G
1,2-Bis(1-naphthyl)ethane ≥94.0% (by GC)
1,2-Bis(1-naphthyl)ethane
Formel: C₂₂H₁₈
MW: 282,3783 g/mol
MDL nummer: MFCD00037736
CAS-nummer: 15374-45-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C