Dimetylglyoksim 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Diacetyl glyoxime, Diacetyl dioxime, 2,3-Butanedione dioxime
172001000 172005000 172000025
ACRO172001000EA 965 NOK
ACRO172001000 ACRO172005000 ACRO172000025
Dimetylglyoksim 99+%
Dimetylglyoksim
Formel: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
MW: 116,12 g/mol
Kokepunkt: 53 °C (8 -rr)
Smeltepunkt: 239…242 °C (dec.)
Tetthet: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002117
CAS-nummer: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
FN: 2926
ADR: 4.1,III
Merck Indeks: 13,03272
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 239 to 242 °C (Dec)
Sulfated ash ≤0.1 %
Gravimetry ≥99.0 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in alcohol)