Dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Dppz
D4379-1G D4379-200MG
TCIAD4379-1GEA 2100 NOK
TCIAD4379-1G TCIAD4379-200MG
Dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine ≥98.0% (by HPLC)
Dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine
Formel: C₁₈H₁₀N₄
MW: 282,31 g/mol
Smeltepunkt: 248°C
MDL nummer: MFCD04113602
CAS-nummer: 19535-47-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c4fd9a581b89ac2f3925868053ea043142a8e67&vid=6c4fd9a581b89ac2f3925868053ea043142a8e67&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %