6,7-Dimethoxy-4-methylcoumarin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D4390-1G D4390-5G
TCIAD4390-1GEA 540 NOK
TCIAD4390-1G TCIAD4390-5G
6,7-Dimethoxy-4-methylcoumarin ≥98.0% (by GC)
6,7-Dimethoxy-4-methylcoumarin
Formel: C₁₂H₁₂O₄
MW: 220,22 g/mol
MDL nummer: MFCD00012338
CAS-nummer: 4281-40-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C