Dimethyl-1,4-naphthalenedicarboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Dimethyl naphthalene-1,4-dicarboxylate, 1,4-Naphthalenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester
D4400-1G D4400-5G
TCIAD4400-1GEA 2175 NOK
TCIAD4400-1G TCIAD4400-5G
Dimethyl-1,4-naphthalenedicarboxylate ≥98.0% (by GC)
Dimethyl-1,4-naphthalenedicarboxylate
Formel: C₁₄H₁₂O₄
MW: 244,25 g/mol
Kokepunkt: 161°C
MDL nummer: MFCD04038075
CAS-nummer: 7487-15-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C