2,2-Dichlorocyclopropylbenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
1,1-Dichloro-2-phenylcyclopropane, (2,2-Dichlorocyclopropyl)benzene
D4410-5G
D4410-25G
TCIAD4410-5GEA
260
NOK
TCIAD4410-5G
TCIAD4410-25G
2,2-Dichlorocyclopropylbenzene ≥98.0% (by GC)
2,2-Dichlorocyclopropylbenzene
Formel:
C₉H₈Cl₂ MW: 187,07 g/mol Kokepunkt: 105°C Flash punkt: 104°C |
MDL nummer:
MFCD00001272 CAS-nummer: 2415-80-7 EINECS: 219-326-1 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |