9,10-Dihydro-9,10-[3,4]thiophenoanthracene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D4412-200MG
D4412-1G
TCIAD4412-200MGEA
1750
NOK
TCIAD4412-200MG
TCIAD4412-1G
9,10-Dihydro-9,10-[3,4]thiophenoanthracene ≥98.0% (by GC)
9,10-Dihydro-9,10-[3,4]thiophenoanthracene
Formel:
C₁₈H₁₂S Smeltepunkt: 268°C |
CAS-nummer:
42490-26-6 |
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) | min. 98.0 % |