2,3-Dichloro-5-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D4416-1G D4416-5G
TCIAD4416-1GEA 380 NOK
TCIAD4416-1G TCIAD4416-5G
2,3-Dichloro-5-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
2,3-Dichloro-5-nitropyridine
Formel: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Kokepunkt: 256°C
MDL nummer: MFCD03840432
CAS-nummer: 22353-40-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C