(R)-(+)-3,3'-Dibromo-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (R)-3,3'-Dibromo-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol
D4418-5G D4418-1G
TCIAD4418-5GEA 5525 NOK
TCIAD4418-5G TCIAD4418-1G
(R)-(+)-3,3'-Dibromo-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol ≥98.0% (by GC)
(R)-(+)-3,3'-Dibromo-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol
Formel: C₂₀H₂₀Br₂O₂
MW: 452,1800 g/mol
Smeltepunkt: 149°C
MDL nummer: MFCD03093977
CAS-nummer: 65355-08-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%