2,6-Dichloropyridine-4-methanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2,6-Dichloro-4-pyridinemethanol, 2,6-Dichloro-4-(hydroxymethyl)pyridine
D4423-1G D4423-5G
TCIAD4423-1GEA 745 NOK
TCIAD4423-1G TCIAD4423-5G
2,6-Dichloropyridine-4-methanol ≥98.0% (by GC)
2,6-Dichloropyridine-4-methanol
Formel: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,0160 g/mol
MDL nummer: MFCD00052638
CAS-nummer: 101990-69-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C