3,6-Diphenylcarbazole ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,6-Diphenyl-9H-carbazole
D4433-1G D4433-5G
TCIAD4433-1GEA 365 NOK
TCIAD4433-1G TCIAD4433-5G
3,6-Diphenylcarbazole ≥99.0% (by GC)
3,6-Diphenylcarbazole
Formel: C₂₄H₁₇N
MDL nummer: MFCD00222619
CAS-nummer: 56525-79-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C