3,4-Difluorophenyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,4-Difluorophenylisothiocyanate, Isothiocyanic acid 3,4-Difluorophenyl ester
D4458-1G D4458-5G
TCIAD4458-1GEA 660 NOK
TCIAD4458-1G TCIAD4458-5G
3,4-Difluorophenyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
3,4-Difluorophenyl isothiocyanate
Formel: C₇H₃F₂NS
MW: 171,17 g/mol
Kokepunkt: 170°C
MDL nummer: MFCD00175109
CAS-nummer: 113028-75-4
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %